Learn More
trans-1-Hexen-1-ylboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15429377
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15429377 5 g 5 Gramm
15419377 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15429377 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52613.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 42599-18-8 | Molecular Formula: C6H13BO2 | Molecular Weight: 127.978 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Trans-1-Hexen-1-ylboronsäure wird als organisches Zwischenprodukt der chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42599-18-8
Summenformel C6H13BO2
Molekulargewicht (g/mol) 127.978
MDL-Nummer MFCD01074553
InChI-Schlüssel GWFKSQSXNUNYAC-AATRIKPKSA-N
Synonym e-hexen-1-ylboronic acid, e-hex-1-en-1-ylboronic acid, trans-1-hexen-1-ylboronic acid, boronic acid, b-1-hexen-1-yl, 1e-hex-1-en-1-ylboronic acid, boronic acid,b-1e-1-hexenyl, e-hex-1-enylboronic acid, e-1-hexenyldihydroxyborane, hex-1-en-1-ylboronic acid
PubChem CID 5326225
IUPAC-Name [(E)-Hex-1-enyl]boronsäure
SMILES B(C=CCCCC)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-1-Hexen-1-ylboronic acid
Schmelzpunkt 62°C to 63°C
Menge 5 g
Formelmasse 127.98
Reinheit (%) 98%