Learn More
Trans-1-Octenylboronsäure-Pinacolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11315535
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11315535 1 g 1 Gramm
11325535 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11315535 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19697.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 83947-55-1 | Molecular Formula: C14H27BO2 | Molecular Weight: 238.178 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83947-55-1
Summenformel C14H27BO2
Molekulargewicht (g/mol) 238.178
MDL-Nummer MFCD03453667
InChI-Schlüssel KQTOSGTXAFJZSJ-VAWYXSNFSA-N
Synonym trans-4,4,5,5-tetramethyl-2-oct-1-enyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-octenylboronic acid pinacol ester, 1-octen-1-ylboronic acid, pinacol ester, trans-1-octenylboronic acid pinacol ester, trans-4,4,5,5-tetramethyl-2-1-octenyl-1,3,2-dioxaborolane, e-1-octenylboronic acid pinacol ester, trans-1-octen-1-ylboronic acid pinacol ester, trans-1-oct-1-en-1-yl boronic acid, pinacol ester, trans-4,4,5,5-tetramethyl-2-oct-1-en-1-yl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 5706555
IUPAC-Name 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[(E)-oct-1-enyl]-1,3,2-dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C=CCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-1-Octenylboronic acid pinacol ester
Brechungsindex 1.446
Menge 1 g
Beilstein 7291389
Formelmasse 238.18
Reinheit (%) 97%