Learn More
trans-(1R,2R)-N,N'-Bismethyl-1,2-cyclohexandiamin, TRC
Artikelnummer. 30339973
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30339973 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339973 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB49480025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-(1R,2R)-N,N'-Bismethyl-1,2-cyclohexanediamine
CAS 67579-81-1
Summenformel C8 H18 N2
Menge 25 g
Synonym trans-1,2-Bis(methylamino)cyclohexane, N,N’-Dimethyl-trans-1,2-cyclohexanediamine
InChI-Formel InChI=1S/C8H18N2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h7-10H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-/m1/s1
SMILES CN[C@@H]1CCCC[C@H]1NC
IUPAC-Name (1R,2R)-1-N,2-N-Dimethylcyclohexan-1,2-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 142.24
Formelmasse 142.147