Learn More
Trans-(1R,2R)-(-)-N,N'-Dimethyl-1,2-Cyclohexandiamin Dihydrochlorid, 98 %, Acros Organics
Artikelnummer. 15249706 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15249706 25 g 25 Gramm
15229706 1 g 1 Gramm
15239706 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15249706 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 451020250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 70708-33-7
Summenformel C8H18N2·2ClH
Molekulargewicht (g/mol) 215.17
InChI-Schlüssel UDYXZFBJGBDHHP-RHJRFJOKSA-N
Synonym 1r,2r-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine dihydrochloride, trans-n,n'-dimethyl-1,2-diaminocyclohexane dihydrochloride, 1,2-cyclohexanediamine, n,n'-dimethyl-, dihydrochloride, 1r-trans, trans-1r,2r---n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine dihydrochloride, trans-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine dihydrochloride, 1r,2r-1-n,2-n-dimethylcyclohexane-1,2-diamine dihydrochloride, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexane diamine dihydrochloride, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexanediamine 2hcl, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexanediamine dihydrochloride, 1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine dihydrochloride
PubChem CID 44890801
IUPAC-Name (1R,2R)-1-N,2-N-Dimethylcyclohexan-1,2-diamin;dihydrochlorid
SMILES CNC1CCCCC1NC.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-(1R,2R)-(-)-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine dihydrochloride
Prozentgehaltsbereich 97.5 to max. 102.5% min. (Argentometry)
Menge 25 g
Formelmasse 215.17
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-(1R,2R)-(-)-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine dihydrochloride, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.