Learn More
trans-2-[3-(4-tert-Butylphenyl)-2-methyl-2-propenyliden]malononitril, TRC
Artikelnummer. 30344382
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30344382 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30344382 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB81025550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-2-[3-(4-tert-Butylphenyl)-2-methyl-2-propenylidene]malononitrile
CAS 300364-84-5
Summenformel C17 H18 N2
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H18N2/c1-13(10-15(11-18)12-19)9-14-5-7-16(8-6-14)17(2,3)4/h5-10H,1-4H3/b13-9+
SMILES C\C(=C/c1ccc(cc1)C(C)(C)C)\C=C(C#N)C#N
IUPAC-Name 2-[(E)-3-(4-tert-Butylphenyl)-2-methyl-prop-2-enyliden]propandinitril
Molekulargewicht (g/mol) 250.34
Formelmasse 250.147