Learn More
trans-2,3-Epoxybutan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359749
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11359749 1 g 1 Gramm
11339749 5 g 5 Gramm
11349749 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11359749 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22005.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 21490-63-1 | C4H8O | 72.107 g/mol
A higher order cuprate reacted with trans-2,3-epoxybutane a high yield both counted on the epoxide (96%) and on the haloalkane (85%). Enolate derived from trans-2,3-Epoxybutan has chiral recognition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
A higher order cuprate reacted with trans-2,3-epoxybutane a high yield both counted on the epoxide (96%) and on the haloalkane (85%). Enolat, das von trans-2,3-Epoxybutan abgeleitet wurde, weist eine chirale Assoziation auf.
Löslichkeit
In Wasser löslich (95 g/l).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21490-63-1
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.107
MDL-Nummer MFCD00005129
InChI-Schlüssel PQXKWPLDPFFDJP-QWWZWVQMSA-N
Synonym trans-2,3-dimethyloxirane, trans-2,3-epoxybutane, 2r,3r-2,3-dimethyloxirane, oxirane, 2,3-dimethyl-, trans, trans-2-butene oxide, butane, 2,3-epoxy-, trans, e-2r,3r-epoxybutane, trans-, a-butylene oxide, trans-2r,3r-epoxybutane, 2,3-dimethyloxirane, trans
PubChem CID 6432237
IUPAC-Name (2R,3R)-2,3-Dimethyloxiran
SMILES CC1C(O1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-2,3-Epoxybutane
Dichte 0.804
Siedepunkt 54°C to 55°C
Flammpunkt −26°C (−14°F)
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.373
Menge 1 g
UN-Nummer UN3271
Beilstein 79772
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(95g/L).
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) 97%