Learn More
Trans-2-(4-Bromobenzoyl)-1-Cyclohexanecarbonsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10572461 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10572461 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10572461 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 298690010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
Chemischer Name oder Material trans-2-(4-Bromobenzoyl)-1-cyclohexanecarboxylic acid
Namenshinweis 98%
CAS 212757-09-0
Schmelzpunkt 163°C to 169°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C14H15O3Br
MDL-Nummer MFCD00800528
Menge 1 g
Synonym 1r,2r-2-4-bromobenzoyl cyclohexane-1-carboxylic acid, trans-2-4-bromobenzoyl-1-cyclohexane-carboxylic acid, trans-2-4-bromobenzoyl cyclohexanecarboxylic acid, trans-2-4-bromobenzoyl-1-cyclohexane-carboxylic acid, 98, 1r,2r-2-4-bromophenyl carbonyl cyclohexanecarboxylic acid, 1r,2r-2-4-bromobenzoyl cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylicacid, 2-4-bromobenzoyl-, 1r,2r-rel
InChI-Schlüssel OVZXXISOLDHARA-VXGBXAGGSA-N
SMILES C1CCC(C(C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)Br)C(=O)O
IUPAC-Name (1R,2R)-2-(4-Brombenzoyl)cyclohexan-1-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 311.17
PubChem CID 2725095
Formelmasse 311.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Show More Show Less
RUO– Nur für Forschungszwecke