Learn More
Trans-2-Aminocyclohexanol-Hydrochlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11466026
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11466026 100 g 100 Gramm
11446026 5 g 5 Gramm
11456026 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11466026 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22324.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5456-63-3 | C6H13ClNO | 150.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5456-63-3
Summenformel C6H13ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 150.63
MDL-Nummer MFCD00001490,MFCD09259962,MFCD09259962,MFCD09259963,MFCD11618002,MFCD11618003,MFCD09259963
InChI-Schlüssel SEBSRZIHRZRNAH-KGZKBUQUSA-N
PubChem CID 12228412
IUPAC-Name (1R,2R)-2-Aminocyclohexan-1-ol-hydrochloridyl
SMILES [Cl].N[C@@H]1CCCC[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
Schmelzpunkt 172°C to 175°C
Menge 100 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Synonym trans-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r, 2r-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexanol hcl, 1r,2r-trans-2-aminocyclohexanol hydrochloride, trans-2-hydroxycyclohexylamine hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cyclohexanol, 2-amino-, hydrochloride, 1r,2r-rel, 1r,2r-2-aminocyclohexanolhydrochloride, 1r,2r-rel-2-aminocyclohexanol hydrochloride
Formelmasse 151.64
Reinheit (%) ≥98%