Learn More
Trans-2-Aminocyclohexanol Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10636602 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10636602 5 g Glasflasche 5 Gramm
10289153 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10636602 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 206980050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5456-63-3 | C6H13ClNO | 150.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5456-63-3
Summenformel C6H13ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 150.63
MDL-Nummer MFCD00001490,MFCD09259962,MFCD09259962,MFCD09259963,MFCD11618002,MFCD11618003,MFCD09259963
InChI-Schlüssel SEBSRZIHRZRNAH-KGZKBUQUSA-N
PubChem CID 12228412
SMILES [Cl].N[C@@H]1CCCC[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
Schmelzpunkt 173.0°C to 177.0°C
Farbe Beige bis Braun oder Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC6H10OH·HCl
Menge 5 g
Beilstein 13, III, 704
Synonym trans-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r, 2r-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexanol hcl, 1r,2r-trans-2-aminocyclohexanol hydrochloride, trans-2-hydroxycyclohexylamine hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cyclohexanol, 2-amino-, hydrochloride, 1r,2r-rel, 1r,2r-2-aminocyclohexanolhydrochloride, 1r,2r-rel-2-aminocyclohexanol hydrochloride
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,ether,benzene
IUPAC-Name (1R,2R)-2-aminocyclohexan-1-ol hydrochloridyl
Formelmasse 151.64
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver