Learn More
Trans-2-Aminomethyl-1-Cyclohexanol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-57443 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10592641 1 g Glasflasche 1 Gramm
10359340 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10592641
Marke: Thermo Scientific Acros 265890010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 5691-09-8 | C7H15NO | 129.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5691-09-8
Summenformel C7H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 129.2
MDL-Nummer MFCD06213163
InChI-Schlüssel JGKFBZBVCAWDFD-NKWVEPMBSA-O
Synonym trans-2-aminomethyl-1-cyclohexanol, trans-2-aminomethyl-cyclohexanol, 1r,2s-2-aminomethyl cyclohexan-1-ol, jgkfbzbvcawdfd-nkwvepmbsa-n, 1r,2s-2-aminomethyl cyclohexanol, 1r,2s---trans-2-aminomethyl cyclohexanol, trans-2-aminomethyl cyclohexanol, 2-aminomethyl cyclohexanol, e, cyclohexanol, 2-aminomethyl-, trans, 1r-2alpha-aminomethylcyclohexan-1beta-ol
PubChem CID 2724658
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol
Namenshinweis 99+%
Farbe Farblos
Siedepunkt 226°C
Flammpunkt 91°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel OHC6H10CH2NH2
Brechungsindex 1.4905 to 1.4925
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform,ethanol,methanol
Formelmasse 129.2
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.