Learn More
Trans-2-Aminomethyl-1-Cyclohexanol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10592641 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
Artikelnummer. 10592641
Marke: Thermo Scientific Acros 265890010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 5691-09-8 | C7H15NO | 129.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5691-09-8
Summenformel C7H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 129.2
MDL-Nummer MFCD06213163
InChI-Schlüssel JGKFBZBVCAWDFD-NKWVEPMBSA-O
Synonym trans-2-aminomethyl-1-cyclohexanol, trans-2-aminomethyl-cyclohexanol, 1r,2s-2-aminomethyl cyclohexan-1-ol, jgkfbzbvcawdfd-nkwvepmbsa-n, 1r,2s-2-aminomethyl cyclohexanol, 1r,2s---trans-2-aminomethyl cyclohexanol, trans-2-aminomethyl cyclohexanol, 2-aminomethyl cyclohexanol, e, cyclohexanol, 2-aminomethyl-, trans, 1r-2alpha-aminomethylcyclohexan-1beta-ol
PubChem CID 2724658
Specifications
Chemischer Name oder Material trans-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol
Namenshinweis 99+%
Farbe Farblos
Siedepunkt 226°C
Flammpunkt 91°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel OHC6H10CH2NH2
Brechungsindex 1.4905 to 1.4925
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform,ethanol,methanol
Formelmasse 129.2
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • trans-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.