Learn More
trans-2-(Boc-Amino)cyclohexancarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438608
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15438608 5 g 5 Gramm
15426926 250 mg 250 Milligramm
15428608 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15438608 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62007.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 209128-50-7 | C12H21NO4 | 243.303 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 209128-50-7
Summenformel C12H21NO4
Molekulargewicht (g/mol) 243.303
MDL-Nummer MFCD02094138
InChI-Schlüssel QJEQJDJFJWWURK-RKDXNWHRSA-N
Synonym boc-1,2-trans-achc-oh, trans-2-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, 1r,2r-boc-2-aminocyclohexane carboxylic acid, boc-trans-2-aminocyclohexanecarboxylic acid, trans-2-boc-amino cyclohexanecarboxylic acid, 1r,2r-2-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid, trans-1-t-butyloxycarbonyl-amino-cyclohexyl-2-carboxylic acid, pubchem24192, trans-2-boc-amino-cyclohexanecarboxylic acid
PubChem CID 1512488
IUPAC-Name (1R,2R)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclohexan-1-carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCCC1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-2-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
Menge 5 g
Formelmasse 243.29
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest