missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trans-2-(Boc-amino)cyclopropanmethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15428778
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15428778 250 mg 250 Milligramm
15418778 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15428778 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62222.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 170299-53-3 | C9H17NO3 | 187.24 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 170299-53-3
Summenformel C9H17NO3
Molekulargewicht (g/mol) 187.24
MDL-Nummer MFCD03844612
InChI-Schlüssel OCKKMJSVLVALMF-UHFFFAOYNA-N
Synonym tert-butyl trans-2-hydroxymethyl cyclopropylcarbamate, trans-1-boc-amino-2-hydroxymethyl cyclopropane, tert-butyl 1r,2r-2-hydroxymethyl cyclopropyl carbamate, tert-butyl trans-2-hydroxymethyl-cyclopropylcarbamate, 1r-2alpha-tert-butoxycarbonylamino cyclopropane-1beta-methanol, trans-2-hydroxymethyl-cyclopropyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl n-1r,2r-2-hydroxymethyl cyclopropyl carbamate, carbamic acid, 2-hydroxymethyl cyclopropyl-, 1,1-dimethylethyl ester, trans
PubChem CID 24720934
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[(1R,2R)-2-(hydroxymethyl)cyclopropyl]carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CC1CO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material trans-2-(Boc-amino)cyclopropanemethanol
Menge 250 mg
Formelmasse 187.23
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.