Learn More
trans-2,cis-6-Nonadienal, 90 +% (Hauptisomer), Rest hauptsächlich trans,trans-Isomer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493917
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11493917 25 g 25 Gramm
11473917 1 g 1 Gramm
11483917 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493917 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18356.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 557-48-2 | C9H14O | 138.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 557-48-2
Summenformel C9H14O
Molekulargewicht (g/mol) 138.21
MDL-Nummer MFCD00007009
InChI-Schlüssel HZYHMHHBBBSGHB-ODYTWBPASA-N
Synonym trans-2,cis-6-nonadienal, violet leaf aldehyde, cucumber aldehyde, 2e,6z-nona-2,6-dienal, 2,6-nonadienal, 2e,6z, nona-2,6-dienal, e,z-2,6-nonadienal, 2e,6z-nonadienal, 2e,6z-nona-2,6-dien-1-al, 2-trans-6-cis-nonadienal
PubChem CID 643731
ChEBI CHEBI:7610
IUPAC-Name (2 E,6 Z)-Nona-2,6 -Dienal
SMILES CCC=CCCC=CC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-2,cis-6-Nonadienal
Dichte 0.866
Siedepunkt 90°C (4 mmHg)
Flammpunkt 76°C (169°F)
Hinweise zum Prozentgehalt Rest hauptsächlich trans,Transisomer
Brechungsindex 1.474
Menge 25 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 138.2
Reinheit (%) ≥90%