Learn More
trans-2, CIS-6-Nonadienal, TRC
Artikelnummer. 30003351
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003351 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30003351 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN6493655G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-2, cis-6-Nonadienal
CAS 557-48-2
Summenformel C9 H14 O
Menge 5 g
Synonym 2,6-Nonadienal, (2E,6Z)-, 2,6-Nonadienal, (E,Z)- (8CI), 2,6-Nonadienal, trans,cis- (7CI), (2E,6Z)-2,6-Nonadienal, (2E,6Z)-2,6-Nonadienal, (2E,6Z)-Nona-2,6-dienal, (2E,6Z)-Nonadienal, (E,Z)-2,6-Nonadien-1-al, (E,Z)-2,6-Nonadienal, (E,Z)-2,6-Nonadienal, 2-trans-6-cis-Nonadienal, trans,cis-2,6-Nonadienal, trans-2,cis-6-Nonadienal
InChI-Formel InChI=1S/C9H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h3-4,7-9H,2,5-6H2,1H3/b4-3-,8-7+
SMILES CC\C=C/CC\C=C\C=O
IUPAC-Name (2 E,6 Z)-Nona-2,6 -Dienal
Molekulargewicht (g/mol) 138.21
Formelmasse 138.1045