Learn More
Trans-2-Dechenal, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367625
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11367625 25 g 25 Gramm
11357625 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367625 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05901.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3913-81-3 | C10H18O | 154.25 g/mol
trans-2-Decenal is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trans-2-Decenal ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3913-81-3
Summenformel C10H18O
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
MDL-Nummer MFCD00014679
InChI-Schlüssel MMFCJPPRCYDLLZ-CMDGGOBGSA-N
Synonym trans-2-decenal, e-dec-2-enal, 2-decenal, decenal, e-2-decenal, 3-heptylacrolein, decenaldehyde, decylenic aldehyde, 2-decenal, 2e, 2-decenal, e
PubChem CID 5283345
SMILES CCCCCCC\C=C\C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-2-Decenal
Dichte 0.84
Siedepunkt 117°C (17 mmHg)
Flammpunkt 93 °C (199 °F)
Brechungsindex 1.4565
Menge 25 g
Beilstein 1704445
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
IUPAC-Name (2E)-Dec-2-enal
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 95%