Learn More
Trans-2-Dechenal, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10195840 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10195840 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10195840 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 298190250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material trans-2-Decenal
Namenshinweis 95%
CAS 3913-81-3
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8400g/mL
Siedepunkt 78°C to 80°C (3.0 mmHg)
Flammpunkt 96°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H18O
Strukturformel CH3(CH2)6CH=CHCHO
Brechungsindex 1.4510 to 1.46
MDL-Nummer MFCD00014679
Menge 25 mL
Relative Dichte 0.84
Synonym trans-2-decenal, e-dec-2-enal, 2-decenal, decenal, e-2-decenal, 3-heptylacrolein, decenaldehyde, decylenic aldehyde, 2-decenal, 2e, 2-decenal, e
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,propylene glycol,essential,oil
InChI-Schlüssel MMFCJPPRCYDLLZ-CMDGGOBGSA-N
SMILES CCCCCCC\C=C\C=O
IUPAC-Name (2E)-Dec-2-enal
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
PubChem CID 5283345
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • trans-2-Decenal
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.