Learn More
Trans-2-Ethoxyethenyl-1-Boronsäure-Pinacolester, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468425
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15468425 5 g 5 Gramm
15458425 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468425 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33367.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1201905-61-4 | C10H19BO3 | 198.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1201905-61-4
Summenformel C10H19BO3
Molekulargewicht (g/mol) 198.07
MDL-Nummer MFCD09702441,MFCD09998813
InChI-Schlüssel MRAYNLYCQPAZJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym e-2-2-ethoxyvinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, trans-2-ethoxyvinylboronic acid pinacol ester, 2-e-2-ethoxyethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-2-ethoxyvinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, e-1-ethoxyethene-2-boronic acid pinacol ester, 2-2-ethoxyethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, e-1-ethoxyethene-2-ylboronic acid pinacol ester, z-2-ethoxyethenyl boronic acid, pinacol ester, trans-2-ethoxyethenyl-1-boronic acid pinacol ester
PubChem CID 21973908
IUPAC-Name 2-(2-ethoxyethenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CCOC=CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifications
Chemischer Name oder Material trans-2-Ethoxyethenyl-1-boronic acid pinacol ester
Siedepunkt 50°C (0.3 mmHg)
Brechungsindex 1.446
Menge 5 g
Formelmasse 198.07
Reinheit (%) 98%