Learn More
Trans-2-Hexen-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420823
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11420823 25 g 25 Gramm
11430823 100 g 100 Gramm
11440823 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420823 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13272.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 928-95-0 | C6H12O | 100.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 928-95-0
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.16
MDL-Nummer MFCD00002927
InChI-Schlüssel ZCHHRLHTBGRGOT-SNAWJCMRSA-N
Synonym trans-2-hexen-1-ol, trans-2-hexenol, 2-hexenol, e-hex-2-en-1-ol, e-2-hexen-1-ol, 2-hexen-1-ol, 2-hexen-1-ol, 2e, 3-propylallyl alcohol, 2-hexen-1-ol, e, 2-hexen-1-ol, trans
PubChem CID 5318042
SMILES CCC\C=C\CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-2-Hexen-1-ol
Dichte 0.843
Siedepunkt 158°C to 160°C
Flammpunkt 54°C (129°F)
Geruch Pleasant
Brechungsindex 1.438
Menge 25 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1719709
IUPAC-Name (2E)-Hex-2-en-1-ol
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 97%