Learn More
Trans-2-Hexen, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10397120 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10397120 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10407170 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 10397120
Marke: Thermo Scientific Acros 149900250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4050-45-7 | C6H12 | 84.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4050-45-7
Summenformel C6H12
Molekulargewicht (g/mol) 84.16
MDL-Nummer MFCD00009473
InChI-Schlüssel RYPKRALMXUUNKS-HWKANZROSA-N
Synonym trans-2-hexene, e-2-hexene, 2-hexene, e, hexene, isomer, hexene, isomers, unii-2tz30ggg1a, 2e-hexene, e-hex-2-ene, 2tz30ggg1a, 2-hexene, 2e
PubChem CID 639661
IUPAC-Name (E)-Hex-2-en
SMILES CCC\C=C\C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-2-Hexene
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt -98.5°C
Farbe Farblos
Dichte 0.6600g/mL
Siedepunkt 68°C to 69°C
Flammpunkt -20°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CH2CH=CHCH3
Brechungsindex 1.3920 to 1.394
Menge 25 mL
Beilstein 01, I, 89
Relative Dichte 0.66
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 84.15
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-2-Hexene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.