Learn More
Trans-2-Hexen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495956
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11495956 2.5 g 2.50 Gramm
11405966 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495956 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22289.88
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4050-45-7 | C6H12 | 84.16 g/mol
trans-2-Hexene is used as a co monomer in the production of polyethylene. The use of trans-2-hexene, which is derived from 3-hexyne using sodium in liquid ammonia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
trans-2-Hexen wird als Co-Monomer bei der Produktion von Polyethylen verwendet. Die Verwendung von trans-2-Hexen, das aus 3-Hexyn unter Verwendung von Natrium in flüssigem Ammoniak gewonnen wird.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4050-45-7
Summenformel C6H12
Molekulargewicht (g/mol) 84.16
MDL-Nummer MFCD00009473
InChI-Schlüssel RYPKRALMXUUNKS-HWKANZROSA-N
Synonym trans-2-hexene, e-2-hexene, 2-hexene, e, hexene, isomer, hexene, isomers, unii-2tz30ggg1a, 2e-hexene, e-hex-2-ene, 2tz30ggg1a, 2-hexene, 2e
PubChem CID 639661
SMILES CCC\C=C\C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-2-Hexene
Schmelzpunkt -99°C
Dichte 0.674
Siedepunkt 68°C to 69°C
Flammpunkt −20°C (−4°F)
Geruch mild
Brechungsindex 1.394
Menge 2.5 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1719020
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix.
IUPAC-Name (2E)-Hex-2-en
Formelmasse 84.16
Reinheit (%) 99%