missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

trans-2-Hexenylacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11443068
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11443068 10 g 10 Gramm
11453068 50 g 50 Gramm
11463068 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11443068 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18786.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 2497-18-9 | C8H14O2 | 142.198 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2497-18-9
Summenformel C8H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 142.198
MDL-Nummer MFCD00009474
InChI-Schlüssel HRHOWZHRCRZVCU-AATRIKPKSA-N
Synonym z-hex-2-enyl acetate, unii-pt792bq57d, 2-hexen-1-ol, acetate, z, z-2-hexenyl acetate, fema no. 2564, 2-hexen-1-yl acetate, trans, 2-hexen-1-ol, acetate, 2e, 2-hexenyl acetate, trans, hexenyl acetate, 2z
PubChem CID 2733294
IUPAC-Name [(E)-Hex-2-enyl]-acetat
SMILES CCCC=CCOC(=O)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material trans-2-Hexenyl acetate
Siedepunkt 165°C to 166°C
Flammpunkt 58°C (136°F)
Menge 10 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 1721851
Formelmasse 142.2
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-2-Hexenyl acetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-2-Hexenyl acetate

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.