Learn More
trans-2-Hexenylacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463068
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11463068 250 g 250 Gramm
11443068 10 g 10 Gramm
11453068 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463068 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18786.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2497-18-9 | C8H14O2 | 142.198 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2497-18-9
Summenformel C8H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 142.198
MDL-Nummer MFCD00009474
InChI-Schlüssel HRHOWZHRCRZVCU-AATRIKPKSA-N
Synonym z-hex-2-enyl acetate, unii-pt792bq57d, 2-hexen-1-ol, acetate, z, z-2-hexenyl acetate, fema no. 2564, 2-hexen-1-yl acetate, trans, 2-hexen-1-ol, acetate, 2e, 2-hexenyl acetate, trans, hexenyl acetate, 2z
PubChem CID 2733294
IUPAC-Name [(E)-Hex-2-enyl]-acetat
SMILES CCCC=CCOC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-2-Hexenyl acetate
Dichte 0.9
Siedepunkt 165°C to 166°C
Flammpunkt 58°C (136°F)
Brechungsindex 1.427
Menge 250 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 1721851
Formelmasse 142.2
Reinheit (%) 98%