Learn More
trans-2-Methyl-2-Butenal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044760
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11387985
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L08113.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 497-03-0 | C5H8O | 84.118 g/mol
Tiglic aldehyde was used in the concise total synthesis of 7-demethylpiericidin A11. It was used as starting reagent during the synthesis of alkyl-branched tetraene hydrocarbons, pheromone component for dried fruit beetle.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tiglic Aldehyd wurde in der prägnanten Gesamtsynthese von 7-demethylpiericidin A11 verwendet. Es wurde als Startreagenz bei der Synthese von alkylverzweigten Tetraen-Kohlenwasserstoffen, Pheromonkomponente für Trockenobstkäfer, verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 497-03-0
Summenformel C5H8O
Molekulargewicht (g/mol) 84.118
MDL-Nummer MFCD00006977
InChI-Schlüssel ACWQBUSCFPJUPN-HWKANZROSA-N
Synonym tiglic aldehyde, trans-2-methyl-2-butenal, tiglaldehyde, 2-methylbut-2-enal, e-2-methylbut-2-enal, tiglic acid aldehyde, e-2-methyl-2-butenal, 2-butenal, 2-methyl-, e, tigaldehyde, trans, 2-butenal, 2-methyl-, 2e
PubChem CID 5321950
IUPAC-Name (E)-2-Methylbut-2-enal
SMILES CC=C(C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-2-Methyl-2-butenal
Dichte 0.871
Siedepunkt 117°C to 119°C
Flammpunkt 18°C (64°F)
Geruch Fruit-like
Brechungsindex 1.448
Menge 5 g
UN-Nummer UN1989
Beilstein 1698207
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 97%