Learn More
Trans-2-Methyl-2-Butenal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10242752 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10242752 25 g Glasflasche 25 Gramm
10774163 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10242752 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 353030250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 497-03-0 | C5H8O | 84.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 497-03-0
Summenformel C5H8O
Molekulargewicht (g/mol) 84.12
MDL-Nummer MFCD00006977
InChI-Schlüssel ACWQBUSCFPJUPN-HWKANZROSA-N
Synonym tiglic aldehyde, trans-2-methyl-2-butenal, tiglaldehyde, 2-methylbut-2-enal, e-2-methylbut-2-enal, tiglic acid aldehyde, e-2-methyl-2-butenal, 2-butenal, 2-methyl-, e, tigaldehyde, trans, 2-butenal, 2-methyl-, 2e
PubChem CID 5321950
IUPAC-Name (E)-2-Methylbut-2-enal
SMILES CC=C(C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-2-Methyl-2-butenal
Namenshinweis 98%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8710g/mL
Siedepunkt 115°C to 118°C
Flammpunkt 18°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH=C(CH3)CHO
Brechungsindex 1.447
Menge 25 g
Beilstein 01, IV, 3464
Relative Dichte 0.871
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-2-Methyl-2-butenal
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.