Learn More
Trans-2-Nitrozimtsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434564
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11434564 25 g 25 Gramm
11444564 100 g 100 Gramm
11454564 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434564 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13171.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1013-96-3 | C9H7NO4 | 193.158 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1013-96-3
Summenformel C9H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 193.158
MDL-Nummer MFCD00007189
InChI-Schlüssel BBQDLDVSEDAYAA-AATRIKPKSA-N
Synonym 2-nitrocinnamic acid, o-nitrocinnamic acid, 3-2-nitrophenyl acrylic acid, e-3-2-nitrophenyl acrylic acid, cinnamic acid, o-nitro, trans-2-nitrocinnamic acid, 2e-3-2-nitrophenyl prop-2-enoic acid, 2-propenoic acid, 3-2-nitrophenyl, 3-2-nitrophenyl-acrylic acid, ccris 1668
PubChem CID 735923
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=CC(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-2-Nitrocinnamic acid
Schmelzpunkt 245°C to 249°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 2211209
Formelmasse 193.16
Reinheit (%) 98%