Learn More
Trans-2-Nonenal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499256
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11499256 25 g -
11489256 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11499256
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18108.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 18829-56-6 | C9H16O | 140.226 g/mol
trans-2-Nonenal reacts with acetic acid hydrazide to produce acetic acid non-2-enylidene-hydrazide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
trans-2-Nonenal reacts with acetic acid hydrazide to produce acetic acid non-2-enylidene-hydrazide.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und Ölen. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Luft, Oxidationsmitteln und Wärme. Vor Wärme schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18829-56-6
Summenformel C9H16O
Molekulargewicht (g/mol) 140.226
MDL-Nummer MFCD00007012
InChI-Schlüssel BSAIUMLZVGUGKX-BQYQJAHWSA-N
Synonym trans-2-nonenal, 2-nonenal, e-2-nonenal, e-non-2-enal, 3-hexylacrolein, 2-nonenal, 2e, beta-hexylacrolein, 2-nonenal, e, heptylideneacetaldehyde, alpha-nonenyl aldehyde
PubChem CID 5283335
IUPAC-Name (E)-non-2-enal
SMILES CCCCCCC=CC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-2-Nonenal
Dichte 0.846
Siedepunkt 98°C to 100°C (12 mmHg)
Flammpunkt 84°C (184°F)
Brechungsindex 1.4403
Menge 25 g
Empfindlichkeit Air sensitive
Merck Index 14,6676
Löslichkeitsinformationen Soluble in Alcohol ,and oils. Insoluble in water.
Formelmasse 140.22
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-2-Nonenal
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: trans-2-Nonenal