Learn More
Trans-2-Nonensäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430753
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11430753 100 g 100 Gramm
11410753 5 g 5 Gramm
11420753 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430753 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13228.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3760-11-0 | C9H16O2 | 156.225 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3760-11-0
Summenformel C9H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 156.225
MDL-Nummer MFCD00014020
InChI-Schlüssel ADLXTJMPCFOTOO-BQYQJAHWSA-N
Synonym 2-nonenoic acid, nonylenic acid, trans-2-nonenoic acid, e-non-2-enoic acid, e-2-nonenoic acid, 2-nonenylic acid, 2e-nonenoic acid, 2-nonenoic acid, 2e, alpha-nonenoic acid, 2e-non-2-enoic acid
PubChem CID 5312586
IUPAC-Name (E)-Non-2-enoidsäure
SMILES CCCCCCC=CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-2-Nonenoic acid
Dichte 0.93
Siedepunkt 130°C to 132°C (2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.462
Menge 100 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1721634
Formelmasse 156.23
Reinheit (%) 98%