Learn More
trans-2-Octenal, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413108
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11413108 5 g 5 Gramm
11423108 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413108 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18830.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2548-87-0 | C8H14O | 126.199 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Wird in Aromastoffen wie Tangerin, Mandarine, Kirsche, Melone und Orange sowie als Duftstoff verwendet. Es verursacht Defekte der Fortbewegung in grün fluoreszierendem Protein (GFP). Es handelt sich um ein antimikrobielles Mittel, das Pilze zerstört, indem es ihre Fähigkeit zum Wachstum oder zur Vermehrung unterdrückt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar. Löslich in Alkohol und festen Ölen.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2548-87-0
Summenformel C8H14O
Molekulargewicht (g/mol) 126.199
MDL-Nummer MFCD00007011
InChI-Schlüssel LVBXEMGDVWVTGY-VOTSOKGWSA-N
Synonym trans-2-octenal, e-oct-2-enal, e-2-octenal, 2-octenal, trans-2-octen-1-al, e-2-octen-1-al, 2-octen-1-al, 2-octenel, 2-octenal, e, 2-octenal, 2e
PubChem CID 5283324
ChEBI CHEBI:61748
IUPAC-Name (E)-Oct-2-enal
SMILES CCCCCC=CC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-2-Octenal
Dichte 0.84
Siedepunkt 84°C to 86°C (19 mmHg)
Flammpunkt 71°C (160°F)
Geruch Pleasant
Brechungsindex 1.45
Menge 5 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol and fixed oils.
Formelmasse 126.2
Reinheit (%) 95%