Learn More
Trans-2-Octensäure, 94 %
Artikelnummer. 11331497
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11331497 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11331497 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02058.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1871-67-6
Summenformel C8H13O2
Molekulargewicht (g/mol) 141.19
MDL-Nummer MFCD00002706
InChI-Schlüssel CWMPPVPFLSZGCY-VOTSOKGWSA-M
Synonym trans-2-octenoic acid, 2-octenoic acid, e-2-octenoic acid, e-oct-2-enoic acid, 2-octenoic acid, 2e, 2e-octenoic acid, 2-octenoic acid, e, trans-alpha-octenoic acid, unii-c0057tj59e, oct-2-enoic acid
PubChem CID 5282714
ChEBI CHEBI:86544
IUPAC-Name (2E)-oct-2-enoate
SMILES CCCCC\C=C\C([O-])=O
Specifications
Chemischer Name oder Material trans-2-Octenoic acid
Dichte 0.942
Siedepunkt 101°C to 102°C (5 mmHg)
Flammpunkt 140°C (284°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.4588
Menge 50 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1721115
Formelmasse 142.2
Reinheit (%) 94%