Learn More
Trans-2-Octenosäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | trans-2-Octenoic Acid |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H14O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,9,10)/b7-6+ |
| Formelmasse | 142.0994 |