Learn More
trans-2-Pentenal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044382
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11392376 5 g 5 Gramm
11302386 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11392376
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L06108.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1576-87-0 | C5H8O | 84.118 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1576-87-0
Summenformel C5H8O
Molekulargewicht (g/mol) 84.118
MDL-Nummer MFCD00009615
InChI-Schlüssel DTCCTIQRPGSLPT-ONEGZZNKSA-N
Synonym trans-2-pentenal, 2-pentenal, e-2-pentenal, e-pent-2-enal, 3-ethylacrolein, pent-2-enal, 2-pentenal, e, 2-e-pentenal, 3-ethyl-2-propenal, e-pent-2-en-1-al
PubChem CID 5364752
IUPAC-Name (E)-pent-2-enal
SMILES CCC=CC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-2-Pentenal
Dichte 0.86
Siedepunkt 125°C
Flammpunkt 22°C (71°F)
Geruch Fruit-like
Brechungsindex 1.443
Menge 5 g
UN-Nummer UN1989
Beilstein 1719742
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 96%