Learn More
Trans-2-Pentensäure, ≥ 90 %, Rest andere Isomere, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430593
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11430593 50 g 50 Gramm
11420593 10 g 10 Gramm
11440593 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430593 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12689.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13991-37-2 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13991-37-2
Summenformel C5H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 100.12
MDL-Nummer MFCD00002704
InChI-Schlüssel YIYBQIKDCADOSF-ONEGZZNKSA-N
Synonym trans-2-pentenoic acid, 2-pentenoic acid, e-pent-2-enoic acid, pent-2-enoic acid, 2e-pent-2-enoic acid, 2-pentenoic acid, 2e, beta-ethyl acrylic acid, c2h5ch=chcooh, pentenoic acid, unii-1rg66883cf
PubChem CID 638122
ChEBI CHEBI:38366
IUPAC-Name (E)-Pent-2-ensäure
SMILES CC\C=C\C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-2-Pentenoic acid
Schmelzpunkt 8°C to 10°C
Dichte 0.992
Siedepunkt 200°C to 203°C
Flammpunkt 102°C (215°F)
Geruch Pungent
Hinweise zum Prozentgehalt Rest andere Isomere
Brechungsindex 1.4515
Menge 50 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1720312
Formelmasse 100.12
Reinheit (%) ≥90%