Learn More
trans-2-Pentensäure, TRC
Artikelnummer. 30418622
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30418622 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30418622 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP22744550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-2-Pentenoic Acid
CAS 13991-37-2
Summenformel C5H8O2
Menge 50 g
Synonym (2E)-2-Pentenoic Acid, (E)-Pent-2-enoic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C5H8O2/c1-2-3-4-5(6)7/h3-4H,2H2,1H3,(H,6,7)/b4-3+
SMILES CC\C=C\C(=O)O
IUPAC-Name (E)-Pent-2-ensäure
Molekulargewicht (g/mol) 100.12
Formelmasse 100.0524