Learn More
Trans-2-Undecenal, 95 %, Rest hauptsächlich cis-Isomer
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | trans-2-Undecenal |
| Dichte | 0.844 |
| Siedepunkt | 115°C (10 mmHg) |
| Flammpunkt | 104°C (219°F) |
| Hinweise zum Prozentgehalt | Rest ist cis-Isomer |
| Brechungsindex | 1.457 |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 1762239 |
| Empfindlichkeit | Air sensitive |
| Formelmasse | 168.28 |
| Mehr anzeigen |