Learn More
Trans-2-Undecenal, 95 %, Rest hauptsächlich cis-Isomer
Artikelnummer. 11392516
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392516 25 g 25 Gramm
11382516 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392516 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06437.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53448-07-0
Summenformel C11H20O
Molekulargewicht (g/mol) 168.28
MDL-Nummer MFCD00014680
InChI-Schlüssel PANBRUWVURLWGY-MDZDMXLPSA-N
Synonym trans-2-undecenal, 2-undecenal, e-undec-2-enal, e-2-undecenal, 2-undecenal, 2e, 2-undecen-1-al, 2e-2-undecenal, trans-2-undecen-1-al, 2-undecenal, e, unii-fnp3s9mg30
PubChem CID 5283356
IUPAC-Name (E)-undec-2-enal
SMILES CCCCCCCCC=CC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-2-Undecenal
Dichte 0.844
Siedepunkt 115°C (10 mmHg)
Flammpunkt 104°C (219°F)
Hinweise zum Prozentgehalt Rest ist cis-Isomer
Brechungsindex 1.457
Menge 25 g
Beilstein 1762239
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 168.28
Reinheit (%) 95%