Learn More
Trans-3 -(3 -pyridyll)Acrylsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457796
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
250 g
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11457796 250 g 250 Gramm
11309559 5 g 5 Gramm
11319559 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457796 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14747.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 19337-97-4 | C8H7NO2 | 149.149 g/mol
trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid is a useful synthetic intermediate. It is also used to prepare aminomethyl benzimidazoles, which acts as an inhibitor of gelatinase B. Further, it is used in the preparation of aminopyridines as antibacterial enoyl acyl carrier protein reductase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
trans-3-(3-pyridyl)Acrylsäure ist ein nützliches synthetisches Zwischenprodukt. Wird auch zur Herstellung von Aminomethylbenzimidazolen verwendet, die als Inhibitor von Gelatinase B dienen. Wird darüber hinaus bei der Herstellung von Aminopyridinen als antibakterielle Enoylacyl-Trägerprotein-Reduktase-Inhibitoren verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19337-97-4
Summenformel C8H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 149.149
MDL-Nummer MFCD00006410
InChI-Schlüssel VUVORVXMOLQFMO-ONEGZZNKSA-N
Synonym 3-3-pyridyl acrylic acid, trans-3-3-pyridyl acrylic acid, e-3-pyridin-3-yl acrylic acid, 3-pyridylacrylic acid, 2e-3-pyridin-3-ylacrylic acid, 2e-3-pyridin-3-yl prop-2-enoic acid, 3-pyridin-3-yl acrylic acid, trans-3-3'-pyridyl acrylic acid, 3-3-pyridinyl acrylic acid, 3-pyridinyl-acrylic acid
PubChem CID 776396
IUPAC-Name (E)-3-Pyridin-3-ylprop-2-ensäure
SMILES C1=CC(=CN=C1)C=CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid
Schmelzpunkt 232°C to 235°C
Menge 250 g
Beilstein 113290
Formelmasse 149.15
Reinheit (%) 99%