Learn More
Trans-3-(Benzyloxycarbonylamino)Cyclohexylamin-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15477406
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15477406 250 mg 250 Milligramm
15467406 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15477406 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62409.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1222709-28-5 | C14H21ClN2O2 | 284.784 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1222709-28-5
Summenformel C14H21ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 284.784
MDL-Nummer MFCD12404929
InChI-Schlüssel SBODKRLYZILWEM-OJERSXHUSA-N
Synonym benzyl trans-3-aminocyclohexylcarbamate hydrochloride, benzyl trans-3-aminocyclohexylcarbamatehydrochloride, trans-benzyl 3-aminocyclohexylcarbamate, benzyl n-1r,3r-3-aminocyclohexyl carbamate hydrochloride
PubChem CID 71685848
IUPAC-Name Benzyl N-[(1R,3R)-3-Aminocyclohexyl]carbamat;hydrochlorid
SMILES C1CC(CC(C1)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-3-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexylamine hydrochloride
Menge 250 mg
Formelmasse 284.78
Reinheit (%) 97%