Learn More
Trans-3-Fluorzimtsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485746
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11485746 100 g 100 Gramm
11465746 5 g 5 Gramm
11475746 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485746 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20818.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 20595-30-6 | C9H7FO2 | 166.151 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20595-30-6
Summenformel C9H7FO2
Molekulargewicht (g/mol) 166.151
MDL-Nummer MFCD00004383
InChI-Schlüssel RTSIUKMGSDOSTI-SNAWJCMRSA-N
Synonym 3-fluorocinnamic acid, 3-3-fluorophenyl acrylic acid, trans-3-fluorocinnamic acid, 2e-3-3-fluorophenyl prop-2-enoic acid, e-3-3-fluorophenyl acrylic acid, m-fluorocinnamic acid, trans 3-fluorocinnamic acid, 3-3-fluoro-phenyl-acrylic acid, trans-m-fluorocinnamic, e-3-3-fluorophenyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 1551219
IUPAC-Name (E)-3-(3-Fluorphenyl)prop-2-ensäure
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)C=CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-3-Fluorocinnamic acid
Schmelzpunkt 165°C to 168°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Beilstein 1365172
Formelmasse 166.15
Reinheit (%) 98%