Learn More
Trans-3-hepten, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7035755
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15450348
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H53482.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 14686-14-7 | C7H14 | 98.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14686-14-7
Summenformel C7H14
Molekulargewicht (g/mol) 98.19
MDL-Nummer MFCD00009475
InChI-Schlüssel WZHKDGJSXCTSCK-FNORWQNLSA-N
Synonym trans-3-heptene, e-hept-3-ene, e-3-heptene, 3-heptene, e, 3-heptene, 3e, unii-o4br0a824i, hept-3-ene, cis-3-heptene, 3-heptene c,t, z-hept-3-ene
PubChem CID 5357259
SMILES CCC\C=C\CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-3-Heptene
Schmelzpunkt -137°C
Dichte 0.698
Siedepunkt 94°C
Flammpunkt −1°C (30°F)
Brechungsindex 1.403
Menge 1 g
UN-Nummer UN3295
IUPAC-Name (3E)-hept-3-ene
Formelmasse 98.19
Reinheit (%) 97%