missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

trans-4-[[(2-Amino-5-Bromophenyl)methyl]Amino]-Cyclohexanol, TRC

Artikelnummer. 30005849
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30005849 500 mg 500 Milligramm
30010781 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30005849 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA601985500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 101900-43-0
Summenformel C13 H19 Br N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 299.21
Synonym trans-4-[[(2-amino-5-bromophenyl)methyl]amino]cyclohexanol, Ambroxol Monobromine
IUPAC-Name 4-[(2-Amino-5-Bromophenyl)Methylamino]Cyclohexan-1-ol
SMILES Nc1ccc(Br)cc1CN[C@@H]2CC[C@@H](O)CC2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material trans-4-[((2-Amino-5-bromophenyl)methyl)amino]-cyclohexanol
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile trans-4-[((2-Amino-5-bromophenyl)methyl)amino]-cyclohexanol
Versandbedingung Room Temperature
InChI-Formel InChI=1S/C13H19BrN2O/c14-10-1-6-13(15)9(7-10)8-16-11-2-4-12(17)5-3-11/h1,6-7,11-12,16-17H,2-5,8,15H2/t11-,12-
Lösungstyp Neat
Industry Type Forensics
Menge 500 mg
Formelmasse 298.0681
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.