Learn More
Trans-4-(4-Chlorphenyl)cyclohexan-1-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438915
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15438915 100 g 100 Gramm
15418915 5 g 5 Gramm
15428915 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15438915 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34384.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 49708-81-8 | C13H15ClO2 | 238.711 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 49708-81-8
Summenformel C13H15ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 238.711
MDL-Nummer MFCD06797626
InChI-Schlüssel NXXDIEYTMQYWJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl cyclohexane-1-carboxylic acid, e-4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-4'-chlorophenyl cyclohexancarboxylic acid, cis-4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, atovaquone related compound 1, cyclohexanecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl-, trans, 1r,4r-4-4-chlorophenyl cyclohexane-1-carboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl
PubChem CID 2735792
IUPAC-Name 4-(4-Chlorphenyl)cyclohexan-1-carbonsäure
SMILES C1CC(CCC1C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Schmelzpunkt 249°C to 254°C
Menge 100 g
Formelmasse 238.71
Reinheit (%) 98%