Learn More
trans-4-(4-Chlorphenyl)cyclohexancarbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30356091
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30356091 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30356091 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3794551G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic Acid
CAS 49708-81-8
Summenformel C13 H15 Cl O2
Menge 1 g
Synonym Cyclohexanecarboxylic acid, 4-(4-chlorophenyl)-, trans-, trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-(p-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C13H15ClO2/c14-12-7-5-10(6-8-12)9-1-3-11(4-2-9)13(15)16/h5-9,11H,1-4H2,(H,15,16)/t9-,11-
SMILES OC(=O)[C@@H]1CC[C@H](CC1)c2ccc(Cl)cc2
IUPAC-Name 4-(4-Chlorphenyl)cyclohexan-1-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 238.71
Formelmasse 238.0761