missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

trans-4-Aminocyclohexancarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11471720
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11471720 1 g 1 Gramm
11481720 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11471720 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27489.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 3685-25-4 | C7H13NO2 | 143.186 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 3685-25-4
Summenformel C7H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 143.186
MDL-Nummer MFCD00209953
InChI-Schlüssel DRNGLYHKYPNTEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminocyclohexanecarboxylic acid, trans-4-aminocyclohexanecarboxylic acid, cis-4-aminocyclohexanecarboxylic acid, cis-4-aminocyclohexane carboxylic acid, cis-4-amino-1-cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-amino-cyclohexanecarboxylic acid, cis-4-aminocyclohexanecarboxylicacid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-amino-, trans, trans-4-aminocyclohexane carboxylic acid, 1s,4s-4-aminocyclohexanecarboxylic acid
PubChem CID 171560
IUPAC-Name 4-Aminocyclohexan-1-carbonsäure
SMILES C1CC(CCC1C(=O)O)N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Schmelzpunkt >300°C
Menge 1 g
Formelmasse 143.19
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.