Learn More
Trans-4-Aminocyclohexancarbonsäure Hydrochlorid, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427795
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15427795 5 g 5 Gramm
15417795 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15427795 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31114.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27960-59-4
Summenformel C7H14ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 179.644
MDL-Nummer MFCD03844587
InChI-Schlüssel HXZSYUOXTKQNNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-4-aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride, 4-aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride, 4-aminocyclohexane-1-carboxylic acid hydrochloride, trans-4-aminocyclohexane carboxylic acid hydrochloride, trans-4-aminocyclohexanecarboxylic acid hcl, trans-4-aminocyclohexane-1-carboxylic acid hydrochloride, trans-4-amino-cyclohexane carboxylic acid hydrochloride, 1r,4r-4-aminocyclohexane-1-carboxylic acid hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanecarboxylic acid hcl
PubChem CID 24720880
IUPAC-Name 4-Aminocyclohexan-1-carbonsäure;hydrochlorid
SMILES C1CC(CCC1C(=O)O)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Schmelzpunkt >300°C
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Menge 5 g
Formelmasse 179.65
Reinheit (%) 96%