Learn More
trans-4-Aminocyclohexanolhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30051752
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051752 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051752 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0005.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
trans-4-Aminocyclohexanolhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride
CAS 50910-54-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile trans-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H13 N O . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym trans-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C6H13NO.ClH/c7-5-1-3-6(8)4-2-5;/h5-6,8H,1-4,7H2;1H/t5-,6-;
SMILES Cl.N[C@@H]1CC[C@@H](O)CC1
IUPAC-Name 4-Aminocyclohexan-1-ol;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 151.63
Menge 100 mg
Formelmasse 151,0764 g/mol