Learn More
trans-4-Aminocyclohexanol, TRC
Artikelnummer. 30005806
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30005806 5 g 5 Gramm
30005575 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30005806 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6039955G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27489-62-9
Summenformel C6 H13 N O
Molekulargewicht (g/mol) 115.174
Synonym Cyclohexanol, 4-amino-, trans-, 4-trans-Aminocyclohexanol, 4-trans-Hydroxycyclohexylamine, trans-1,4-Cyclohexanolamine, trans-1-Amino-4-cyclohexanol, trans-1-Amino-4-hydroxycyclohexane, trans-4-Amino-1-cyclohexanol, trans-4-Hydroxycyclohexylamine
IUPAC-Name 4-aminocyclohexanol
SMILES N[C@@H]1CC[C@@H](O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-Aminocyclohexanol
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H13NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h5-6,8H,1-4,7H2/t5-,6-
Formelmasse 115.0997