Learn More
Trans-4-(Benzyloxycarbonylamino)Cyclohexylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427446
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15427446 1 g 1 Gramm
15447446 250 mg 250 Milligramm
15437446 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15427446
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H62444.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 149423-77-8 | C14H20N2O2 | 248.33 g/mol
trans-4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexylamine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trans-4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexylamin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149423-77-8
Summenformel C14H20N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 248.33
MDL-Nummer MFCD03839901,MFCD06657668,MFCD07772066
InChI-Schlüssel JQVBZZUMWRXDSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl cis-4-aminocyclohexyl carbamate, benzyl trans-4-aminocyclohexyl carbamate, n-cbz-trans-1,4-cyclohexanediamine, cis-1-n-cbz-1,4-cyclohexyldiamine, cis-n-cbz-1,4-cyclohexanediamine, 4-amino-cyclohexyl-carbamic acid benzyl ester, benzyl cis-4-aminocyclohexylcarbamate, benzyl 4-aminocyclohexyl carbamate, benzyl 1r,4r-4-aminocyclohexyl carbamate, 1-n-cbz-trans-1,4-cyclohexyldiamine
PubChem CID 18650082
IUPAC-Name Benzyl N-(4-Aminocyclohexyl)carbamat
SMILES NC1CCC(CC1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexylamine
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 248.32
Reinheit (%) 97%