Learn More
Trans-4-Decenal, 96 %, kann ca. 7 % cis-Isomer enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377565
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11377565 25 g 25 Gramm
11367565 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377565 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05715.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 65405-70-1 | C10H18O | 154.253 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65405-70-1
Summenformel C10H18O
Molekulargewicht (g/mol) 154.253
MDL-Nummer MFCD00065447
InChI-Schlüssel CWRKZMLUDFBPAO-VOTSOKGWSA-N
Synonym trans-4-decen-1-al, trans-4-decenal, e-4-decenal, e-dec-4-enal, 4-decenal, e, 4-decenal, unii-kz74b5801j, 4-decene-1-al, dec-4-enal, fema no. 3264
PubChem CID 5702654
IUPAC-Name (E)-Dec-4-enal
SMILES CCCCCC=CCCC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-Decenal
Dichte 0.842
Siedepunkt 80°C (4 mmHg)
Flammpunkt 85°C (185°F)
Hinweise zum Prozentgehalt Kann ≈7 % Cis-Isomer enth.
Brechungsindex 1.445
Menge 25 g
Beilstein 4230058
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 96%