Learn More
trans-4-Hydroxy-3-methoxy-d3-cinnamic Acid, CDN
Artikelnummer. 30319534
Change view
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30319534 0.005 g 0.01 Gramm
30309544 0.01 g 0.01 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30319534
Marke: CDN CDND66690.005G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-Ferulic Acid-d3
CAS 860605-59-0
Summenformel C10 D3 H7 O4
Menge 0.005 g
Synonym 2-Propenoic acid, 3-[4-hydroxy-3-(methoxy-d3)phenyl]-, (2 E)- (9 CI), (2 E)-3-(4-Hydroxy-3-[methoxy-d3)phenyl]-2-propenoic acid, (2 E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic acid-d3, (E)-Ferulic-D3 acid (methyl-D3), trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid D3, trans-Ferulic-d3 acid
InChI-Formel InChI=1 S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11 H,1H3,(H,12,13)/b5-3+/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1cc(\C=C\C(=O)O)ccc1O
IUPAC-Name (E)-3-[4-hydroxy-3-(trideuteriomethoxy)phenyl]prop-2-enoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 197.202
Formelmasse 197.077 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity